Merck
480886
Sigma-Aldrich
Sodium borohydride
greener alternative
granular, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Sodium tetrahydridoborate
About This Item
Wzór liniowy:
NaBH4
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
37.83
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
granular
przydatność reakcji
reagent type: reductant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Klucz InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
Nanocrystalline superlattices in gold colloid solution have been prepared by ligand-induction using AuCl3 reduced with sodium borohydride. Nucleophilic addition of hydride ion from sodium borohydride is an inexpensive alternative method for the Baylis-Hillman reaction to form [E]-a-methylcinnamic acids. A reductant solution composed of NaBH4 and NaOH was used to form mercury cold vapor. NaBH4 may be used to generate hydrogen by catalytic hydrolysis.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)