471003
Lignin, alkali
Synonim(y):
Lignin, kraft
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócFormularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mw ~10,000
zanieczyszczenia
4% sulfur
pH
10.5 (3 wt. %)
Zastosowanie
coatings
Zastosowanie
Primary dispersing agent for dyestuffs and agricultural chemicals.
Cechy i korzyści
Compatible with anionic and nonionic surfactants and wetting agents. Contains no reducing sugars
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lignin, alkali
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?