Merck
450812
Sigma-Aldrich
Copper(II) oxide
powder, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Cupric oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuO
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
79.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
Klucz InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tlenek miedzi(II) lub tlenek miedzi (CuO) jest chemicznie stabilnym czarnym ciałem stałym. Jako minerał nazywany jest tenorytem i jest krytycznym produktem wydobycia miedzi. Nasz CuO o czystości metali śladowych 99,99% jest materiałem o wysokiej czystości, idealnym do zastosowań w elektronice, ceramice i katalizie. CuO jest półprzewodnikiem o średnim paśmie wzbronionym z pasmem wzbronionym w zakresie 1,2-2,6 eV w zależności od warunków przygotowania i zwykle wykazuje przewodnictwo typu p ze względu na obecność defektów wakancji miedzi. W naukach ceramicznych CuO jest kluczowym składnikiem wielu rodzajów materiałów nadprzewodzących o wysokiej Tc, takich jak BaYCu3O9-δ i Bi2Sr2CuO6+δ; CuO jest zwykle mielony lub mieszany z innymi tlenkami metali i spiekany w wysokich temperaturach w celu uzyskania złożonych tlenków metali. W dziedzinie katalizy CuO jest również szeroko stosowany jako prekursor do syntezy elektrokatalizatorów do syntezy organicznej i degradacji zanieczyszczeń organicznych.
Zastosowanie
  • Copper(II) Oxide Nanoparticles Embedded within a PEDOT Matrix for Hydrogen Peroxide Electrochemical Sensing.: This study explores the use of copper(II) oxide nanoparticles embedded in a PEDOT matrix for effective hydrogen peroxide electrochemical sensing, highlighting the material′s potential in energy storage applications (Lete et al., 2022).
  • Green Fabrication of Nonenzymatic Glucose Sensor Using Multi-Walled Carbon Nanotubes Decorated with Copper (II) Oxide Nanoparticles for Tear Fluid Analysis.: Researchers developed a nonenzymatic glucose sensor using copper(II) oxide nanoparticles on multi-walled carbon nanotubes, showcasing copper oxide′s versatility in high-capacity energy storage solutions and renewable energy applications (Asgari Kheirabadi et al., 2022).
  • Facile Synthesis of Copper(II) Oxide Nanospheres Covered on Functionalized Multiwalled Carbon Nanotubes Modified Electrode as Rapid Electrochemical Sensing Platform for Super-Sensitive Detection of Antibiotic.: This paper discusses the synthesis of copper(II) oxide nanospheres on multiwalled carbon nanotubes, emphasizing their application in rapid and sensitive electrochemical sensing, relevant to battery technology (Chen et al., 2019).
  • Composite Planar Electrode for Sensing Electrochemical Oxygen Demand.: This study focuses on the development of a composite planar electrode incorporating copper(II) oxide for sensing electrochemical oxygen demand, relevant to improving battery efficiency (Orozco et al., 2008).
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)