Merck
446319
Sigma-Aldrich
Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II)
99.99%
Synonim(y):
Palladium(II) chloride diacetonitrile complex
About This Item
Wzór liniowy:
PdCl2 · (CH3CN)2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
259.43
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99.99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
CC#N.CC#N.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2C2H3N.2ClH.Pd/c2*1-2-3;;;/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
RBYGDVHOECIAFC-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)