446084
Polyurethane diol solution
average Mn ~320, 88 wt. % in H2O
Synonim(y):
Koncentrat PU Diol
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócFormularz
liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~320
skład
urethane, 37%
stężenie
88 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.47
lepkość
8,000 cP(25 °C)(lit.)
liczba kwasowa
0.6 mg KOH/g(dry basis)
wartość hydroksylowa
350 mg KOH/g(dry basis)
rozpuszczalność
H2O: soluble
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Polyurethane diol solution (PUD) is a synthetic polymeric solution that is used as a modifier that is formed by condensation of isocyanates and polyalcohols. It modifies water soluble resins and emulsions which can be used in automotive coating applications.
Zastosowanie
Modifier for water-soluble resins and emulsions in wood, appliance and auto coatings.
PUD may be used to control the cohesion of silver (Ag) inks which can be printed to form transparent conducting electrodes. These printed electrodes can be used in the fabrication of organic solar cells (OSCs). It may also be used as an electrolyte for dye sensitized solar cells (DSSCs).
Cechy i korzyści
Hydrolytically stable, improves flow and leveling and gives high film hardness.
Postać fizyczna
Dihydroxy-functional oligomer. Aliphatic urethane of proprietary composition
Inne uwagi
This product contains both primary and secondary hydroxyl functionality.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?