Merck
435244
Sigma-Aldrich
Cellulose
colloidal, microcrystalline
Synonim(y):
Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
CAS Number:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
colloidal, microcrystalline
Poziom jakości
zawiera
10.0-20.0% sodium carboxymethyl cellulose as stabilizer
wielkość cząstki
+65-+325 mesh
lepkość
50-150 cP, 2.6 wt. % in H2O, Brookfield RTV, spindle #1 (20 rpm)(lit.)
gęstość nasypowa
0.6 g/mL (25°C)
ciąg SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Klucz InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Zastosowanie
Proszki celulozowe o wysokiej czystości do chromatografii podziałowej.
Bulking agent, opacifier, anti-caking agent, extrusion aid and stabilizer for foams and emulsions.
Cechy i korzyści
Amorphous regions are hydrolyzed leaving crystalline microfibrils. Forms thixotropic gels, good thermal stability.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulose
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)