435236
Cellulose
microcrystalline, powder
Synonim(y):
Cellulose powder, Cotton linters
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócFormularz
microcrystalline
powder
Poziom jakości
wielkość cząstki
51 μm
pH
5-7 (11 wt. %)
gęstość nasypowa
0.6 g/mL (25°C)
ciąg SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Klucz InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Zastosowanie
Proszki celulozowe o wysokiej czystości do chromatografii podziałowej.
Bulking agent, opacifier, anti-caking agent, extrusion aid and stabilizer for foams and emulsions.
Cechy i korzyści
Amorphous regions are hydrolyzed leaving crystalline microfibrils. Forms thixotropic gels, good thermal stability.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulose
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?