Merck
431788
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
292.24
Beilstein:
1716295
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
eCl@ss:
39030907
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
powder
metody
electrophoresis: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
gęstość
1.46 g/cm3 at 20 °C
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
Klucz InChI
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethylenediaminetetraacetic acid is a water-soluble chelating agent that can form complexes with metal ions.It is useful for metal ion detection and water treatment
Zastosowanie
Ethylenediaminetetraacetic acid can be used:
  • As a chelating agent in the preparation of ferromagnetic BiFeO3 nanoparticles by sol-gel process.
  • As a mobile phase in chromatographic separation of rare earth elements.
  • To functionalize the Au nanoparticles, which are used as probes in the colorimetric estimation of chromium(III) ions in solution.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)