408727
Polyethylenimine, branched
average Mw ~25,000 by LS, average Mn ~10,000 by GPC, branched
Synonim(y):
aziridine, homopolymer, PEI
About This Item
Poziom jakości
Formularz
viscous liquid
masa cząsteczkowa
average Mn ~10,000 by GPC
average Mw ~25,000 by LS
zanieczyszczenia
≤1% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5290
lepkość
13,000-18,000(50 °C)
bp
250 °C (lit.)
gęstość
1.030 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C1CN1
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
Klucz InChI
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
PEI can be used to functionalize single-walled nanotubes (SWNTs) to improve their solubility and biocompatibility while maintaining the structural integrity of the original SWNT. Covalently functionalized SWNTs find application in CO2 absorption and gene delivery.
Branched PEI can also be used to modify the surface properties of adsorbents. PEI-modified hydrous zirconium oxide/PAN nanofibers are used for the defluorination of groundwater as they show high fluoride adsorption capacity and a wide working pH range.
Cechy i korzyści
Branched PEI has better complexation andbuffering capacity.
Postać fizyczna
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?