40725
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.04%), ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
N,N′-Dimethylethyleneurea, DMEU, DMI
About This Item
klasa czystości
absolute
Poziom jakości
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
jakość
over molecular sieve (H2O ≤0.04%)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
rozpuszczalność
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
gęstość
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As substitute solvent for HMPA in the synthesis of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene.
- As solvent during the α-regioselective prenylation of imines.
- A component of mobile phase during size-exclusion chromatographic analysis of cellulose.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?