406074
Carbon nanotube, multi-walled
powdered cylinder cores, 20-30% MWCNT basis, O.D. × L 7-12 nm × 0.5-10 μm, avg. no. of layers, 5 ‑ 20
Synonim(y):
MWCNT, MWNT, Multiwall carbon nanotube
Poziom jakości
Próba
20-30% MWCNT basis
Formularz
powder
Właściwości
avg. no. of layers 5 ‑ 20
skład
carbon content, >99% TGA
śr. zewn. × dł.
7-12 nm × 0.5-10 μm
śr. rozm. cząst.
−270 mesh
<53 μm
mp
3652-3697 °C (lit.)
gęstość
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?