380210
1,1′-Azobis(cyclohexanecarbonitrile)
98%
Synonim(y):
1,1′-Azobis(cyanocyclohexane), ACHN
About This Item
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
114-118 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N#CC1(CCCCC1)\N=N\C2(CCCCC2)C#N
InChI
1S/C14H20N4/c15-11-13(7-3-1-4-8-13)17-18-14(12-16)9-5-2-6-10-14/h1-10H2/b18-17+
Klucz InChI
KYIKRXIYLAGAKQ-ISLYRVAYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Self-react. D - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?