379646
Fullerene-C60
99.5%
Synonim(y):
Buckminsterfullerene
About This Item
Poziom jakości
Próba
99.5%
Formularz
crystalline powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>280 °C (lit.)
rozpuszczalność
organic solvents: soluble
organic solvents: soluble
Energia orbitalna
HOMO 6.1 eV
LUMO 4.5 eV
Wydajność urządzenia OLED
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
ITO/NPD/Alq3/C60/LiF:Al:Ag
ITO/TPD/Alq3/C60/LiF/Al/Ag
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
c12c3c4c5c1c6c7c8c2c9c%10c3c%11c%12c4c%13c%14c5c%15c6c%16c7c%17c%18c8c9c%19c%20c%10c%11c%21c%22c%12c%13c%23c%24c%14c%15c%25c%16c%26c%17c%27c%18c%19c%28c%20c%21c%29c%22c%23c%30c%24c%25c%26c%31c%27c%28c%29c%30%31
InChI
1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
Klucz InChI
XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?