Merck
339199
Sigma-Aldrich
Iron(II) acetate
95%
Synonim(y):
Ferrous acetate, Iron diacetate, Iron(2+) acetate
About This Item
Wzór liniowy:
Fe(CO2CH3)2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
173.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: iron
mp
190-200 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)O[Fe]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Fe/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Iron (II) acetate is a white or light brown solid ionic compound of iron. It is highly soluble in water and it forms a light green tetrahydrate. It is more nontoxic than iron pentacarbonyl and reactivity is better.
Zastosowanie
Iron (II) acetate maybe used as a:
  • catalyst in organic oxidation reactions,
  • mordant,
  • precursor for preparation of other iron compounds,
  • catalyst for synthesis of carbon nanotubes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(II) acetate
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)