333484
Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide
95%
Synonim(y):
Ortotytanian tetrakis(2-etyloheksylu), Tytanian tetra(2-etyloheksylu)
About This Item
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
liquid
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
248-249 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(CC)CO[Ti](OCC(CC)CCCC)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/4C8H17O.Ti/c4*1-3-5-6-8(4-2)7-9;/h4*8H,3-7H2,1-2H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
KTXWGMUMDPYXNN-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?