323756
Merocyanine 540
Dye content 90 %
About This Item
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
Dye content, 90%
mp
285 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
555 nm
fluorescencja
λex 555 nm; λem 578 nm in methanol
ciąg SMILES
[Na+].CCCCN1C(=O)C(=C\C=C\C=C2/Oc3ccccc3N2CCCS([O-])(=O)=O)\C(=O)N(CCCC)C1=S
InChI
1S/C26H33N3O6S2.Na/c1-3-5-16-28-24(30)20(25(31)29(26(28)36)17-6-4-2)12-7-10-15-23-27(18-11-19-37(32,33)34)21-13-8-9-14-22(21)35-23;/h7-10,12-15H,3-6,11,16-19H2,1-2H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b10-7+,23-15-;
Klucz InChI
OSQUFVVXNRMSHL-LTHRDKTGSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?