Merck
27815
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
≥99% (calc. to H2O free subst.)
Synonim(y):
Kwas 4-metylobenzenosulfonowy jednowodny, Kwas 4-toluenosulfonowy jednowodny, Monohydrat PTSA, Monohydrat TsOH
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H5SO3H · H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
190.22
Numer w indeksie barw:
42655
Beilstein:
3568023
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99% (calc. to H2O free subst.)
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≥85% toluene-4-solfonic acid
8-12% water (Karl Fischer)
pozostałość po prażeniu
≤0.5%
ciąg SMILES
O.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Klucz InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
p-Toluenesulfonic acid monohydrate, an oxonium salt, is an inexpensive and easy-to-handle organic catalyst used in organic synthesis.
Zastosowanie
p-Toluenesulfonic acid monohydrate is a catalyst in esterification, reductive amination, Biginelli reaction, and intermolecular coupling of the aromatic nucleus. It is also used in the preparation of various bioactive compounds via multicomponent condensation reactions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)