Merck
272841
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
98%
Synonim(y):
EMIC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11ClN2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
146.62
Beilstein:
5163190
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
77-79 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride is an organic salt and a room-temperature ionic liquid (RTIL). It is used as a solvent in many organic reactions due to its unique properties like small vapor pressures, high thermal stabilities and ionic conductivities.
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride is an imidazolium-based ionic liquid used as a solvent in the Diels−Alder Reaction.
Zastosowanie
EMIC may be used in the preparation of aluminum chloride-EMIC, zinc chloride-EMIC and EMIC /tetrafluoroborate molten salts, which are useful in electrodeposition studies.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
370.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
188 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)