257222
Trimethylaluminum
97%
Synonim(y):
Aluminum trimethanide, TMA
About This Item
ciśnienie pary
69.3 mmHg ( 60 °C)
Poziom jakości
opis
heat of vaporization: ~41.9 kJ/mol (dimer)
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: aluminum
bp
125-126 °C (lit.)
127 °C/760 mmHg
20 °C/8 mmHg
56 °C/50 mmHg
mp
15 °C (lit.)
gęstość
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
Klucz InChI
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Jako inicjator wzrostu do syntezy samoorganizujących się nanocząstek aluminium poprzez osadzanie warstw atomowych.
- Jako prekursor do syntezy cienkich warstw ZnO z domieszką aluminium (AZO) dla warstwy transportu elektronów w perowskitowych ogniwach słonecznych. TMA zwiększa przewodność elektryczną i stabilność termiczną warstw perowskitowych.
- Wytwarzanie anod ze stopu Si pokrytych Al2O3 do akumulatorów litowo-jonowych. Powłoka ta pomaga tłumić rozszerzalność objętościową Si i poprawia stabilność ogniwa.
- Wytworzenie elektrody grafitowej pokrytej Al2O3 o doskonałej odporności na samorozładowanie (260 h) i długiej stabilności (900 cykli) dla akumulatorów jonowo-aluminiowych.
Opakowanie
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?