255750
Zinc oxide
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Cynk biały, Tlenek cynku
About This Item
Wzór liniowy:
ZnO
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
81.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPoziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
ciąg SMILES
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
Klucz InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zinc oxide is a multifunctional material withunique properties such as a high electrochemical coupling coefficient, highchemical stability, a broad range of radiation absorption, andbiocompatibility. It is also a wide band gap (3.37 eV) semiconductor used inoptoelectronics, ceramics, and laser technology. Owing to its piezo andpyroelectric properties, it can be used as a sensor, energy generator, andphotocatalyst for hydrogen production.
Zastosowanie
Employed in the preparation of NaZnSiO3OH, a novel chiral framework material which has potential application in ion exchange, adsorption or catalysis.
Zinc oxide can be used as a starting material to prepare:
- Schottky diodes that are applied in radio-frequency energy-harvesting circuits.
- ZnO nanostructures for sensing applications. For example, it can be used to fabricate Cr2O3-ZnCr2O4 hetero-nanostructures for highly selective xylene sensors.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?