Merck
255696
Sigma-Aldrich
Calcium sulfate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Gypsum
About This Item
Wzór liniowy:
CaSO4
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
136.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Siarczan wapnia (CaSO4) jest związkiem nieorganicznym o znaczących zastosowaniach w materiałoznawstwie, w szczególności ze względu na jego różne uwodnione formy, takie jak gips i tynk paryski. Może być stosowany w produkcji systemów energii słonecznej, gdzie służy jako nośnik ciepła lub w budowie paneli słonecznych. Dodatkowo, siarczan wapnia może być również wykorzystywany do formułowania elektrolitów do akumulatorów wapniowo-jonowych.
Zastosowanie
Można użyć siarczanu wapnia:
  • W formulacji elektrolitów do akumulatorów wapniowo-jonowych. Obecność siarczanu wapnia pomaga poprawić rozpuszczalność soli wapnia w elektrolicie.
  • Jako modyfikator powierzchni w celu zwiększenia wydajności bogatych w nikiel litowych materiałów katodowych z tlenku niklowo-kobaltowo-manganowego (NCM) w akumulatorach litowo-jonowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)