Merck
254169
Sigma-Aldrich
Gold(III) chloride hydrate
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Auric chloride, Chloroauric acid, Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate, Tetrachloroauric(III) acid
About This Item
Wzór liniowy:
HAuCl4 · aq
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
339.79 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
skład
Degree of hydration, ~3
przydatność reakcji
core: gold
reagent type: catalyst
metody
ELISA: suitable
zanieczyszczenia
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
3.9 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
Klucz InChI
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Gold (III) chloride hydrate (HAuCl4) can be used as a precursor to synthesize goldnanoparticles and p-type dopant for most conjugated organic molecules. Thedoping leads to the expansion of crystalline lattice and enhances conductivitydue to the formation of a large number of chargecarriers.
Zastosowanie
Gold(III) chloride hydrate can be used to prepare TiO2-supported Au-based photocatalyst by deposition-precipitation with urea. These catalysts show a higher amount and production rate of hydrogen via a water-splitting reaction.
Conjugate polythiophene films can be prepared by the solution-doping method using HAuCl4 as a dopant. These highly conductive polymer films can be applied in the field of vapor sensing and organic electronics.
HAuCl4 can be reduced to prepare gold nanoparticles by using different reducing agents like NaBH4, glucose, and poly (propylene imine) dendrimer.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)