252980
Copper(II) phthalocyanine
β-form, Dye content 90 %
Synonim(y):
CuPc, Phthalocyanine blue, Pigment Blue 15
About This Item
Poziom jakości
skład
Dye content, 90%
λmaks.
678 nm
Wydajność urządzenia OLED
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
ITO/CuPc/NPD/Alq3/LiF/Al
ITO/CuPc/NPD/CBP:FIrpic (6%)/BAlq3/LiF/Al
Wydajność urządzenia OPV
ITO/CuPc/PTCDA/In
ITO/PEDOT:PSS/CuPc/C60/BCP/Al
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)C3=NC4=[N@@H]5C(=Nc6n7c(N=C8c9ccccc9C%10=[N@@H]8[Cu]57N3C2=N%10)c%11ccccc6%11)c%12ccccc4%12
InChI
1S/C32H16N8.Cu/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
Klucz InChI
XCJYREBRNVKWGJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?