Merck
252271
Sigma-Aldrich
α-Bromoisobutyryl bromide
98%
Synonim(y):
2-Bromo-2-methylpropionyl bromide, BIBB
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CBrCOBr
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
229.90
Beilstein:
1746128
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.507 (lit.)
bp
162-164 °C (lit.)
gęstość
1.86 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl bromide
bromo
ciąg SMILES
CC(C)(Br)C(Br)=O
InChI
1S/C4H6Br2O/c1-4(2,6)3(5)7/h1-2H3
Klucz InChI
YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
BIBB is an important reagent in the synthesis of amides, macrocyclic amides, ketenes, and alkynic ketones.
Zastosowanie
α-Bromoisobutyryl bromide has been used:
  • as atom transfer radical polymerization (ATRP) initiator for functionalization of hydroxyl groups present on the surface of graphene oxide
  • to form an N-protected halodienamide which provided four- and five-membered lactams in the presence of copper (I) and a tertiary amine
  • in preparation of polycaprolactone macroinitiator via reaction with oligomeric caprolactone diol and mesoporous silica nanoparticles with ATRP initiator anchored on the exterior surface
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Bromoisobutyryl bromide
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)