250295
1,8-Diiodooctane
98%, contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Octamethylene diiodide
About This Item
Próba
98%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5653 (lit.)
bp
167-169 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
ICCCCCCCCI
InChI
1S/C8H16I2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2
Klucz InChI
KZDTZHQLABJVLE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- to improve the morphology and the efficiency of bulk heterojunctions solar cells, based on the regioregular poly(3-hexylthiophene) and a soluble fullerene derivative
- to improve the power conversion efficiency of polymer solar cells
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?