204951
Zinc oxide
99.999% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
ZnO
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
81.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
eCl@ss:
38150402
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPoziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder
ciąg SMILES
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
Klucz InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
ZnO is a semiconductor with a wide band gap. Point defects in the structure define the electrical conductivity of the oxide. Doping these point defects with Al, In and Ga gives in a highly conductive n –type zinc oxide. Defect free ZnO can also be achieved by annealing the oxide in reducing environment. It also exhibits excellent optical transmission properties. Doped ZnO can form transparent conductors which may be useful in various energy-based applications.1
Zastosowanie
Employed in the preparation of NaZnSiO3OH, a novel chiral framework material which has potential application in ion exchange, adsorption or catalysis.
Zinc oxide was added to the diet of piglets to enhance their growth performance and health.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?