204439
Sodium chloride
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Halite, NaCl
About This Item
Wzór liniowy:
NaCl
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
58.44
Beilstein:
3534976
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócciśnienie pary
1 mmHg ( 865 °C)
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: sodium
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
7
mp
801 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
ciąg SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium chloride is a white crystalline solid highly soluble in water. High-purity sodium chloride is commonly used in the pharmaceutical and semiconductor industry.
Zastosowanie
Facilitates the cross-coupling of organostannanes with iodides without using palladium.
Sodium chloride can be used:
- As an aqueous electrolyte in batteries.
- To detect trace elements using inductively coupled plasma mass spectrometry.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?