Merck
204390
Sigma-Aldrich
Silver nitrate
99.9999% trace metals basis
Synonim(y):
Nitric acid silver(I) salt
About This Item
Wzór liniowy:
AgNO3
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
169.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
5.8 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99.9999% trace metals basis
Formularz
crystalline
solid
przydatność reakcji
core: silver
zanieczyszczenia
≤1.5 ppm Trace Metal Analysis
mp
212 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
ciąg SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Silver nitrate is a water-soluble silver salt used as a precursor to prepare silver-containing nanomaterials or complexes.
Zastosowanie
Silver nitrate can be used as:
  • An activator in Ni-P coating of fly-ash cenosphere particles by the electroless method.
  • A silver precursor to prepare Ag–TiO2 nanomaterials applicable in the photocatalytic degradation of rhodamine 6G dye molecule.
It can also be used as a catalyst in the:
  • Hydrolytic oxidation of organosilanes to generate hydrogen.
  • Oxidation of a variety of aldehydes to corresponding carboxylic acids in the presence of H2O2 as an oxidizer.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)