Merck
203130
Sigma-Aldrich
Copper(II) oxide
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Cupric oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuO
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
79.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
eCl@ss:
38150108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
Klucz InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)