202878
Boric acid
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
kwas ortoborowy
About This Item
ciśnienie pary
2.6 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystalline powder
mp
160 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: 49.2 g/L at 20 °C
gęstość
1.49 g/cm3 at 23 °C
ciąg SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Klucz InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Boric acid finds uses in several areas; such as
- In glass fibres, to enhance its resistance and color
- In glazing ceramic wares
- As a condensing agent, chemical intermediate and as a precursor for preparation of borates and other boron based compounds
- As a water coolant in nuclear reactors
- In electrolytic condensers and capacitors 1
Opakowanie
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boric acid
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)