Merck
193453
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
reagent grade
Synonim(y):
N,N′-Dimethylethyleneurea, DMEU, DMI
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10N2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
114.15
Beilstein:
108808
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
97.5 % (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
224-226  °C
224-226 °C (lit.)
mp
46.8  °F
rozpuszczalność
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
gęstość
1.056  g/mL at 25 °C
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1CCN(C)C1=O
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone constitutes the mobile phase during size-exclusion chromatographic analysis of cellulose.
Zastosowanie
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone was used as substitute solvent for toxic HMPA in the synthesis of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene. It was employed as solvent during α-regioselective prenylation of imines.
Inne uwagi
Solvent used in various synthetic organic transformations. Studied in the formation of functionally stabilized hydrosilanediyl-transition metal complexes produced photochemically from arylsilanes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)