Merck
185884
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetamide
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
DMAc
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CON(CH3)2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
87.12
Beilstein:
1737614
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
eCl@ss:
39031204
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
914 °F
granice wybuchowości
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
gęstość
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Klucz InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N-Dimethylacetamide (DMAc) is widely used to compose the solvent mixtures for cellulose. Static and dynamic light scattering studies of the cellulose dissolved in varying concentrations of DMAc/LiCl mixtures have been reported.
Zastosowanie
N,N-Dimethylacetamide (DMAc) has been employed as an organic solvent for the liquid-phase exfoliation of pristine graphene from bulk graphite.
It may be used to compose the solvent system along with lithium chloride (LiCl) for the dissolution of commercial rayon grade cellulose. DMAc/LiCl solvent mixtures have been used for the preparation of chitin, cellulose and polyimide fibers and films.
N,N-Dimethylacetamide may be used in the preparation of α-lithio N,N-dimethylacetamide. DMAc along with palladium chloride forms an efficient catalytic system for the oxidation of several internal olefins to carbonyl compounds without undergoing isomerization.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)