180947
Alginic acid sodium salt
powder
Synonim(y):
Algin, Sodium alginate
pochodzenie biologiczne
algae (marine)
Poziom jakości
Formularz
powder
lepkość
15-25 cP, 1 % in H2O
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C1O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
Klucz InChI
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- in combination with chitosan, to fabricate a biodegradable porous scaffold for bone tissue engineering.
- to study the characteristics of a modified amphiphilic alginate derivative
- to the study the impact of alginate on the rate of lipid digestion by employing an in vitro digestion model
- in the preparation of alginate hydrogels
- as encapsulating agents of microparticles of β-galactosidae
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)