158968
α-D-Glucose
anhydrous, 96%
Synonim(y):
alfa-D-glukoza, alfa-glukoza
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócklasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
powder or crystals
aktywność optyczna
[α]20/D +52°, c = 10 in H2O
mp
153-156 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
informacje o genach
human ... PYGM(5837)
Zastosowanie
α-D-Glucose is used:
- As a reducing agent in the preparation superparamagnetic ferrous oxide (Fe3O4) nanoparticles and silver nanocrystals.
- As an additive for the formation of isoporous polystyrene-block-poly(4-vinylpyridine) (PS-b-P4VP) diblock copolymer membranes.
- For glycosylation of cell-penetrating poly(disulfide)s (CPDs) with improved solubility to achieve multifunctional cellular uptake.
- As a precursor in the synthesis of metal/carbon nanohybrids under hydrothermal conditions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-D-Glucose
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?