128848
3,5-Dinitrosalicylic acid
98%
Synonim(y):
3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid, DNS
About This Item
Wzór liniowy:
(O2N)2C6H2-2-(OH)CO2H
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
228.12
Beilstein:
2220661
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPoziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
168-172 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
Klucz InChI
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,5-Dinitrosalicylic acid was used as a reagent for the preparation of oxazolines from amino alcohols and for the spectrophotometric determination of ampicillin. It was also used to measure the effects of silver nanoparticles on the membrane leakage of the reducing sugars.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dinitrosalicylic acid
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?