115495
4,4′-Difluorobenzophenone
99%
Synonim(y):
Bis(4-fluorofenylo)keton, Bis(4-fluorofenylo)metanon
About This Item
Wzór liniowy:
(FC6H4)2CO
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
218.20
Beilstein:
516231
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPoziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
102-105 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
Klucz InChI
LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4,4′-Difluorobenzophenone has been used in the study of thermal stability, water uptake and proton conductivity of carboxylated, carboxylated/sulfonated, and crosslinked membranes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4′-Difluorobenzophenone
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
305.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
152 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?