Typowanie krwi
Typowanie krwi (znane również jako grupowanie krwi) to proces klasyfikacji krwi oparty na wykrywaniu antygenów obecnych na powierzchni czerwonych krwinek (RBC). Prawidłowe określenie grupy krwi dawców i pacjentów ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznej transfuzji lub przeszczepu ratującej życie krwi, składników krwi lub przeszczepionych narządów i tkanek. Oznaczanie grup krwi polega na użyciu wysoce regulowanych, znormalizowanych, specyficznych dla danej grupy odczynników lub urządzeń w testach z próbkami krwi.
Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzji Krwi (ISBT) uznaje trzydzieści dziewięć głównych systemów oznaczania grup krwi ludzkiej w celu wykrycia powszechnych i rzadkich wariantów grup krwi, ale najbardziej powszechne są systemy grup krwi ABO i Rh. Podstawowa zasada oznaczania grup krwi obejmuje obserwację prostej reakcji antygen-przeciwciało prowadzącej do hemaglutynacji lub zlepiania się krwinek czerwonych.
Nagrodzone kategorie
Rozwiązania do typowania krwi: Odkryj szeroką gamę standardowych odczynników i półproduktów. Wspieranie kreatywności w opracowywaniu produktów do oznaczania grupy krwi.
Odczynniki zgodne z przepisami: Zapoznaj się z naszą szeroką gamą odczynników zgodnych z europejską dyrektywą 98/79/WE, dostępnych w różnych opcjach dostosowanych do Twoich potrzeb.
Zwiększ produkcję przy użyciu standaryzowanych półproduktów do typowania krwi. Wykorzystanie supernatantów hodowli komórkowych z ludzkimi/mięsnymi przeciwciałami monoklonalnymi do odczynników i urządzeń.
Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzji Krwi (ISBT) uznaje trzydzieści dziewięć głównych systemów typowania krwi ludzkiej do wykrywania powszechnych i rzadkich wariantów grup krwi, ale najbardziej powszechne są systemy grupowania krwi ABO i Rh. Podstawowa zasada oznaczania grup krwi obejmuje obserwację prostej reakcji antygen-przeciwciało prowadzącej do hemaglutynacji lub zlepiania się krwinek czerwonych.
W systemie ABO fenotyp osobnika jest zwykle określany na podstawie reakcji hemaglutynacji krwinek czerwonych osobnika z surowicami anty-A, anty-B i anty-AB (grupowanie do przodu). Brak hemaglutynacji wskazuje na brak specyficznego antygenu, co oznacza negatywny wynik testu. Podczas badania próbek krwi od osób dorosłych, potwierdzenie grupy krwi ABO można uzyskać poprzez reakcję surowicy danej osoby ze standardowymi zawiesinami krwinek czerwonych A i B (grupowanie odwrotne).
Odczynniki i urządzenia do grupowania krwi podlegają ścisłym regulacjom na wszystkich rynkach, ponieważ wyniki testu nie zapewniają wyniku diagnostycznego, a raczej terapeutyczny. Wyniki określają, która krew dawcy, produkty krwiopochodne lub tkanki do przeszczepu zostaną podane pacjentowi. Rozwój i produkcja regulowanych odczynników i urządzeń do grupowania krwi zależy od jakości, spójności i niezawodności składowych surowców krytycznych przeciwciał oraz pomocniczych chemikaliów i komponentów.
Produkty do typowania krwi
Oferujemy gotowe odczynniki i surowce do typowania krwi. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Case Study: OEM Blood Typing
A Blood Typing company was going through the process of expanding its portfolio of blood typing platform assays to further penetrate the market.
- Brochure: Blood Typing Monoclonal Antibodies FFMU
Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies to the blood typing market. Our large portfolio of standardized antibody intermediates for further manufacturing use allows manufacturers to create and manufacture a wide variety of blood typing reagents and devices.
- Brochure: BIOSCOT® Blood Typing Monoclonal Reagents
The BIOSCOT® name is globally synonymous with quality & Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies for the blood typing market. We offer the largest portfolio of human IgM monoclonal antibodies available today.
Powiązane protokoły
- Separacja TLC opiera się na siłach kapilarnych do transportu substancji na fazę stacjonarną po transporcie fazy ruchomej.
- Powdered black pepper was chosen as example for dietary supplements, being a source for pierine. It is tested according to the current United States Pharmacopeia (USP) guidelines using HPTLC and HPLC.
- Do analizy kofeiny w kawie wykorzystano HPTLC. Jedynym sposobem przygotowania próbki była filtracja kawy przez filtr strzykawkowy PTFE. Kwantyfikacja została przeprowadzona za pomocą skanera TLC.
- Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com
lub zadzwoń +1 (800) 244-1173
Dodatkowe wsparcie
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Kalkulatory i aplikacje
Web Toolbox - narzędzia naukowe i zasoby dla chemii analitycznej, nauk przyrodniczych, syntezy chemicznej i materiałoznawstwa.
- Customer Support Request
Obsługa klienta, w tym pomoc przy zamówieniach, produktach, kontach i kwestiach technicznych związanych z witryną.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Featured Articles
- Case Study: OEM Blood Typing
A Blood Typing company was going through the process of expanding its portfolio of blood typing platform assays to further penetrate the market.
- Brochure: Blood Typing Monoclonal Antibodies FFMU
Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies to the blood typing market. Our large portfolio of standardized antibody intermediates for further manufacturing use allows manufacturers to create and manufacture a wide variety of blood typing reagents and devices.
- Brochure: BIOSCOT® Blood Typing Monoclonal Reagents
The BIOSCOT® name is globally synonymous with quality & Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies for the blood typing market. We offer the largest portfolio of human IgM monoclonal antibodies available today.