SHC015V
MISSION® pLKO.1-puro-UbC-TagFP635™ Positive Control Transduction Particles
Contains a gene encoding TagFP635, under the control of the UbC promoter
Sinónimos:
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
About This Item
Línea del producto
MISSION®
técnicas
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Aplicación
This construct aids in interpretation of experimental design and results by providing a far-red fluorescent protein marker for monitoring success in transduction of your cells of interest.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)