결과의 재현성과 실험실 생산성을 위한 신뢰할 수 있는 순수
Milli-Q® IX 순수 시스템
Milli-Q® IX 정제수 시스템은 분석 결과에 영향을 미치지 않으며, 실험실의 요구를 충족시키는 고품질의 Type 2 순수를 제공합니다.
- 일반적인 실험실 응용분야: 샘플, 버퍼 및 시약 준비; 초자류 린싱; 장비 및 기기에 공급(예: 가압 멸균기, 세척기, 내후성 및 안정성 시험 챔버, 임상분석기, 슬라이드 염색기, 수소 발생기, 초순수 시스템(예: Milli-Q® IQ 7000 초순수 시스템)
- 민감한 응용분야: 미생물 배양 배지 제조(Technical Article: EN ISO 11133 및 미생물 배양 배지의 제조 및 성능 검사에 사용할 정제수), 조직학 및 세포학을 위한 염색 용액; 면역조직화학, 겔 전기영동, 웨스턴 블로팅; 면역분석(ELISA, RIA), 용출 시험, 생물학적 산소 요구량(BOD)/화학적 산소 요구량(COD), UV/Vis 분광법, 적정
Milli-Q® IX 정제수 시스템은 규정 준수, 정확성 및 효율성을 중요시하는 규제된 환경에 적합합니다(예: 식음료, 환경, 산업 시험 기관, 임상 실험실, 제약 업계). 또한 미래 성장 동력을 발굴하고 더 빠른 개발을 위하여 연구 및 혁신 연구소를 지원합니다(예: 학술 기관, 연구소, 제약 연구, 생명 공학).
비디오: Milli-Q® IX 정제수 시스템
아래의 비디오를 통해 Milli-Q® IX 순수 시스템이 어떻게 일정한 품질의 순수를 제공하고, 오염을 차단하고, 실험 효율성을 높이는지 확인해 보시기 바랍니다.
일관되고 신뢰할 수 있는 Type 2 순수 품질
자가 재생 Elix® EDI 모듈 및 무수은 ech2o® UV 램프 등 보완적이고 지속 가능한 정제 기술은 고품질 순수의 생산을 보장합니다. 최종 필터와 폴리셔(polisher)를 통해 특정 응용분야에 더 적합한 품질의 순수를 생산할 수 있습니다. 또한 채수장치의 터치스크린에서 정확하고 지속적인 비저항 값 모니터링을 통해 항상 일정한 품질의 순수를 확보할 수 있습니다.
- 고효율 IPAK Gard® 전처리 카트리지가 역삼투(RO) 멤브레인을 보호하여 시스템 성능을 향상시킬 수 있도록 수돗물의 콜로이드, 입자, 유리 염소, 미네랄을 제거합니다.
- 진보된 RO가 이온, 입자, 박테리아 및 유기물을 포함한 오염물의 95~99%를 제거합니다. Water recovery loop는 물 소비를 줄이고 공급수의 온도 또는 전도도에 따라 일정한 생산 유량을 보장합니다.
- Elix® 전기탈이온화(EDI) 모듈은 잔류 이온을 제거하여 지속적으로 우수한 품질의 순수를 제공합니다. 이 모듈은 약한 전기장을 통해 지속적으로 이온교환 수지를 자가 재생하므로 화학 재생 절차의 필요성을 없애고, 유지보수를 줄이며, 운영비를 낮추고 예측 가능할 수 있게 합니다.
- Mercury-free ech2o® UV 램프 - 265 nm 무수은 UVC LED 기술을 통해 최고의 효율로 박테리아를 제거합니다. 이 램프는 시스템의 자동 재순환 루프 및 순수 저장 탱크 내에 장착되어 박테리아 오염을 방지합니다.
지능형 순수 저장 탱크
저장된 순수를 최상의 상태로 유지하는 솔루션. 이 지능형 순수 저장 솔루션은 박테리아, 입자 및 CO2 오염을 차단하여 그 어느 때보다도 뛰어난 수질을 유지합니다:
- 정제수 생산 전에 RO 멤브레인 및 Elix® EDI 모듈이 자동 린싱되므로 탱크에 최고 품질의 순수만 저장됨
- 원활하게 통합된 벤트 필터로 공기 중 오염 물질에 대한 보호 기능이 향상
- Automatic Sanitization Module(ASM)이 저장된 정제수와 탱크 내벽을 정기적으로 조사하여 박테리아 증식과 바이오 필름 형성을 방지
- Overflow sensor로 배수구의 유압식 오버플로우 연결을 대체하여, 튜빙으로 인한 역오염원을 제거
- 저장된 정제수가 자동 재순환으로 살균 UV 램프를 통과하여 탱크 내 수질을 보존하고 고품질의 Type 2 순수를 언제든지 사용할 수 있도록 보장
기술 및 디자인을 통한 지속 가능성 향상
Milli-Q® IX 정제수 시스템은 혁신적인 정제 기술과 디자인으로 환경에 대한 영향을 최소화합니다. 지속 가능성의 주요 특징은 다음과 같습니다.
- 자가 재생 Elix® EDI 모듈 덕분에 화학적 재생이 필요하지 않으므로 화학적 폐기물과 관련된 운반 및 처리 비용이 발생하지 않습니다.
- 진보된 RO가 물을 재활용하므로 폐수가 줄고 전체 물 소비량도 줄어듭니다.
- 긴 연휴나 휴가로 실험실을 장기간 비울 때에는 ‘Lab Close’ 모드를 사용해 물과 에너지 소비를 최소화할 수 있습니다.
- 살균 ech2o® UV 램프는 수은이 없습니다.
- 시스템과 탱크, 소모품의 크기가 더 컴팩트 하므로 제조, 포장, 운반 시 플라스틱이 적게 사용됩니다.
일일 실험실의 효율성을 높이는 간단하고 직관적인 사용
인체공학적이고 혁신적인 E-POD® 순수 채수장치를 사용하여 언제나 쉽고 간편하게 순수를 채수할 수 있습니다.
- 채수 휠을 돌리거나 터치스크린을 탭하여(장갑 착용 중에도 가능) 유속을 조정하거나 유량을 설정합니다.
- 터치스크린을 통해 채수 옵션을 선택하고, 수질 매개변수를 모니터링하고, 신속하게 자료를 검색하고, 중요 시스템 기능을 제어할 수 있습니다.
- 정량 채수 모드를 사용하면 설정된 용량만큼 자동으로 초자류를 채울 수 있습니다. 버튼, 화면 또는 풋 페달(옵션)을 눌러 간단하게 반복할 수 있습니다.
간편한 유지보수
스마트한 디자인으로 시스템을 간편하게 사용하고 유지보수할 수 있습니다.
- 자동 유지보수 기능으로 RO flushing 및 린싱, EDI 린싱, 재순환 루프 및 탱크 UV sanitization 수행
- 자동 알림으로 소모품의 교체 시기를 확인하여 주요 구성 요소에 영향을 미칠 위험을 방지
- 화면 마법사를 따라 자체적으로 간단한 유지보수 및 문제 해결 절차 수행
- 돌려서 잠그는(Twist & Lock) 방식으로 소모품을 교체하기 때문에 실험실 누구나 몇 분 안에 교체 가능
- 연 1회의 소모품 교체로 번거로움 최소화
공간 절약 및 유연한 설치 옵션
Milli-Q® IX 시스템은 벤치 위에 슬림한 E-POD® 채수장치만 설치하여 소중한 공간을 절약할 수 있습니다. 컴팩트한 정제수 시스템과 탱크는 여러분의 요구에 맞도록 벤치 하단, 벽면 또는 이 둘의 조합으로 설치할 수 있습니다. 실험실의 요구사항을 완전히 충족할 수 있도록 다양한 생산 유량(3, 5, 10, 15L/h) 및 탱크 크기(25, 50, 100L) 옵션을 이용할 수 있습니다. 2개의 채수장치를 하나의 시스템에 연결할 수 있습니다(POD 사이의 허용 거리는 최대 5m). 이러한 방법으로 멀리 떨어진 벤치나 다른 실험실에서도 정제수를 사용할 수 있습니다.
디지털 서비스로 시스템 관리를 단순화하고 생산성을 보장
MyMilli-Q™ Remote Care는 다음과 같은 기능을 제공하는 온라인 모니터링 및 서비스 기능입니다.
- 시스템 및 데이터에 원격 접근
- 경고 또는 알람이 발생할 경우, 이메일 또는 SMS로 자동 알림
- 원격 진단 및 수리를 통한 신속한 서비스
- 간소화된 자료 관리 및 추적성 향상으로 감사 및 인증 과정을 간소화
자료