식수안전법 및 청정수법 - 어떤 법입니까?
식수안전법
식수안전법은 주요 식수 규정을 반영합니다. 여기서 식수는 시설 및 분배관에서 처리가 마무리된 음용수를 뜻합니다. 하지만 식수안전법은 원수용 지하수원 및 원수용 지표수원도 포함합니다.
청정수법
청정수법은 폐수 분석을 반영합니다. 하지만 폐수만 반영하는 것은 아닙니다. 청정수법은 빗물과 강, 호수, 하천 같은 지표담수도 포함합니다. 또한, 청정수법은 만, 강 어귀, 해변의 관리를 포함하는 해수 역시 포함합니다.
식수안전법 및 청정수법에 관한 문서
머크는 미국 내 환경 연구실의 청정수법 및 식수안전법 검사 모두에 대한 실험 요구를 지원하는 제품 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있습니다. 이런 확장의 주된 부문은 관심 분석물질에 사용되는 분광광도법 검사 키트의 검증 및 보고입니다. 이 페이지에서는 적절한 품질 관리 및 제품 적합성 감사관을 만족시키기 위해 모든 실험실에서 필요로 하는 모든 문서화 및 보고에 대한 내용을 담고 있습니다.
경우에 따라서, 과거에는 제품에 대한 USEPA의 승인 서신을 발부 받았습니다. USEPA 정책이 바뀌었기 때문에, 승인 서신은 더 이상 제공되지 않으며 대신 판매회사나 실험실이 적절하게 동등한 문서를 제출해야 합니다. 동등한 문서가 요구되는 그러한 제품들에 대해 머크는 규정 준수 인증서, 단일 실험실 검증 및 실험실에 도움이 되는 점검사항 대조표를 제공하여, Richard Reding의 2007 EPA 각서에서 확립된 지침을 준수할 수 있게 합니다.
당사는 이 페이지에 제품 보고서를 가능하게 될 때마다 지속적으로 추가하고 확장할 것입니다. 더 많은 정보를 원하는 특정 제품이 있을 경우 연락해 주십시오.
승인/동등한 문서
다음 매개변수에 대해 가능:
- Ammonia(Ammonium)
- Chlorine
- Chromate(Chromium VI)
- COD
- Cyanide(북미에서는 불가)
- Nitrate
- Nitrite
- Phosphate
- Sulfate
당사는 고객님께 더 많은 것을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
Spectroquant® 검사 키트를 위한 USEPA 서류
*식수안전법은 40 CFR part 136 청정수법의 방법을 사용합니다. The Merck KGaA, Darmstadt, Germany, 동등한 문서는 검사 키트의 삽입 시트에 언급된 모든 팩 사이즈, 셀 및 인용 단위를 포함합니다.