수돗물에서 우수한 품질의 Type 1 및 Type 2 정제수 생산
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 순수 및 초순수 시스템은 향상된 생산성과 다양성부터 환경 영향 감소에 이르기까지 가장 민감한 요구사항을 충족하도록 설계되어 있습니다.
Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 통합형 정제수 시스템은 수돗물에서 직접 우수한 품질의 Type 1 및 Type 2 정제수를 제공하는 최고의 실험용 정제수 솔루션입니다. Elix® EDI 기술, 직관적인 터치스크린, Q-POD® 및 E-POD® 채수장치, MyMilli-Q™ 디지털 서비스, 친환경 대체 제품 라벨 및 무수은 UV 램프를 적용한 이 시스템은 생산성 및 다양성 향상부터 환경 영향 감소에 이르기까지 가장 민감한 요구사항을 충족합니다.
간단하고 직관적인 실험용 정제수 채수
인체공학적인 Q-POD® 초순수 및 E-POD® 순수 채수장치를 사용하여 언제나 쉽고 간편하게 정제수를 채수할 수 있습니다. 채수 휠을 돌리거나 터치스크린 메뉴를 탭하기만 하면 다양한 채수 기능을 활용할 수 있습니다.
지속적으로 우수한 품질의 정제수
무수은 ech2o® UV 램프, Elix® EDI 기술 및 IQnano ® 이온 교환 수지를 포함한 저희의 독점적이고 지속가능한 고급 정제 기술은 주요 실험을 위한 최고 품질의 Type 1 및 Type 2 정제수를 제공합니다. POD-Pak 제품군을 사용하면 모든 응용분야에 적합한 수질을 생산할 수 있습니다. 또한 POD 터치스크린에서 직접 정확하고 신속하며 지속적인 비저항 값과 TOC 모니터링을 통해 항상 일정한 품질의 정제수를 확보할 수 있습니다.
저장된 정제수의 수질 보호
새롭게 설계된 지능형 순수 저장 솔루션에서는 고품질의 Type 2 정제수를 항상 사용할 수 있습니다. 독특한 디자인으로 인해 침전물 방지 및 박테리아 오염으로부터 보호가 가능하여 저장된 정제수의 수질을 그 어느 때보다 뛰어난 수준으로 유지합니다.
매우 편리한 사용
채수 방법을 선택할 수 있으며 수질 매개변수를 즉시 모니터링 하거나 자료를 신속하게 검색합니다. POD 채수장치마다 탐색이 편리한 터치스크린을 이용하면 몇 번의 클릭 만으로 필수 시스템 기능을 빠르게 접근하고 제어할 수 있습니다.
공간 절약 및 깔끔한 작업 공간
슬림한 POD 채수장치만 벤치 위에 설치하여 귀중한 공간을 절약할 수 있습니다. 컴팩트한 정제수 시스템과 탱크는 실험실 공간에 적합하도록 벤치 하단, 벽면 또는 이 둘의 조합으로 배치할 수 있습니다. 다양한 생산 유속(3,5,10,15 L/h) 및 탱크 크기(25, 50, 100L) 옵션을 이용하여 지금과 앞으로의 실험실 요구사항을 충족할 수 있습니다. 둘 이상의 사용 지점이 필요한 실험실의 경우, 최대 4개의 채수장치를 하나의 시스템에 연결할 수 있습니다(E-POD® 1대 및 Q-POD® 3대 또는 Q-POD® 4대).
손쉬운 자료 관리
간소화된 자료 관리는 Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 시스템의 필수 요소입니다. 몇 번의 클릭으로 개별 채수 보고서를 다운로드하고, 지정된 기간의 수질을 파악하며, 공유한 자원에 대한 비용을 할당하거나, 맞춤형 보고서를 작성할 수 있습니다. 또한 모든 소모품의 e-Sure tag를 통해 이력 추적이 보장됩니다.
완전한 무수은
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 시스템은 수돗물에서 초순수를 생산하는 최초이자 유일한 무수은 시스템으로 특허 받은 무수은 ech2o® UV 램프가 내장되어 있습니다. 또한 역삼투 회수 루프를 이용한 고급 역삼투 정제기술은 정제수의 회수율을 최적화하여 정제수 소비량을 줄입니다. 'Lab Close' 모드는 시스템을 최대 절전 모드로 전환하여 실험실에 없을 때 시스템 수질을 유지하면서 에너지를 절약합니다.
친환경 대체 제품
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 시스템은 지구 온난화에 중대한 영향을 미치는 7가지 측면인 에너지 및 탄소 배출, 물, 포장, 재료, 공급업체 및 제조, 순환경제, 그리고 효용성 및 혁신에 대해 평가되었습니다.
공식적으로 친환경 대체 제품 라벨을 받은 Milli-Q® 7003/05/10/15 시스템은 플라스틱과 전기를 적게 사용하는 완전한 무수은 제품입니다. 다음 각 시스템의 지속 가능성 디자인(DfS) 점수표 보기:
품질 및 규정 준수
검증되고 인증된 디자인과 엄격한 제조 품질 보증 시스템을 결합시켜 최고의 보증을 제공합니다. 인증된 현장 서비스 엔지니어가 교정된 도구와 Milli-Q® 전용 Qualification Workbook을 사용하여 밸리데이션 지원을 포함한 전 범위의 서비스를 제공합니다. Milli-Q® IQ 시리즈 시스템은 ASTM, ISO 3696, CLSI, 유럽 약전 및 미국 약전에 설명된 요구사항 보다 더 까다로운 수준의 요건을 충족하는 순수 및 초순수를 생산합니다.
디지털 서비스로 시스템 관리를 단순화하고 생산성을 보장
MyMilli-Q™ Remote Care는 다음과 같은 기능을 제공하는 온라인 모니터링 및 서비스 기능입니다.
- 시스템 및 데이터에 원격 접속
- 경고 또는 알람이 발생할 경우, 이메일 또는 SMS로 자동 알림
- 원격 진단 및 수리를 통한 신속한 서비스
- 간소화된 자료 관리 및 추적성 향상으로 감사 및 인증 과정을 간소화
연결의 편의성 동영상을 통해 연결된 정제수 시스템이 실험실 생산성을 중단 없이 어떻게 지원할 수 있는지 알아보세요.
실험용 정제수 응용분야
초순수 응용분야
- 크로마토그래피: HPLC, LC-MS, UHPLC, ion chromatography (IC)
- 원소 분석: AAS, ICP-MS, ICP-OES
- 생명 공학 응용분야: Cell culture, PCR, sequencing, DNA microarrays, protein analyses
순수 응용분야
- pH 측정, UV 분광광도법, Kjeldahl 검사법 등 ppm 레벨 이상의 민감도를 가진 분석 기술
- 용출 시험용 시약 제조, 화학 합성, 미생물학 배지 제조
- 조직학에서의 염색 용액 제조
- 기기 공급: 초자류 세척기, 스테인리스 스틸 오토클레이브, 안정성 및 내후성 시험 챔버, 임상 분석기, 수소 발생기
정제수 규격 / 국제 적합성
1 이러한 값은 일반적인 경우이며, 공급수의 오염물 특성 및 농도에 따라 다를 수 있음.
2 비저항 값은 USP의 요구사항에 따라 온도 보상 없이 표시될 수도 있음.
3 적절한 작동 조건에서의 경우이며, 그렇지 않은 경우 일반적으로 ≤5 ppb.
4 Millipak® 또는 Millipak® Gold 필터 사용 시.
5 Millipak® 또는 Biopak® 필터를 laminar flow hood에 설치하여 사용 시.
6 Biopak® 폴리셔를 laminar flow hood에 설치하여 사용 시.
7 Biopak® 폴리셔 사용 시.
공급수 요건
국제 규정 요구사항
CE 및 cUL 적합성 선언:
Milli-Q® IQ 7003, Milli-Q® IQ 7005, Milli-Q® IQ 7010 및 Milli-Q® IQ 7015 시스템은 안전 및 전자파 호환성과 관련된 CE 지침을 준수하기 위해 독립적이고 공인된 회사에서 테스트 하였습니다. 해당 보고서는 요청 시 참조하실 수 있습니다. 또한 Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 시스템은 UL에서 권장하는 구성 요소 및 방법을 사용하여 제조 되었으며 cUL 표시가 되어있습니다. 해당 등록은 UL 웹사이트 www.ul.com에서 확인할 수 있습니다.