신속한 정제수 시스템 시작을 위한 최상의 간편함
Milli-Q® SQ 2Series 정제수 시스템은 최상의 간편함을 제공합니다. 빠른 온라인 구매부터 자가(DIY) 설치까지, 직관적인 디자인으로 30분 만에 가동이 가능합니다. 설정 및 유지 관리는 색상 별 패키지, 사용자 설명서, 카트리지 및 시스템에 의해 명확하게 안내 됩니다. 그 결과 모든 사용자가 교육을 받을 필요 없이 시스템 운용 및 유지 관리를 손쉽게 할 수 있습니다.
설치 영상 및 사용자 설명서
보유한 구성에 해당하는 사용자 설명서를 찾고 관련 동영상을 시청하여 설치에 도움을 받으십시오. 또한 데모 영상을 시청하여, Switch 탱크를 채우고 채수 용량을 설정하고 카트리지 및 필터를 교체하는 것이 얼마나 간단한 일인지 확인해 보십시오.
Milli-Q® SQ 240 설치
Prefilter를 포함한 Milli-Q® SQ 240 설치
이 시스템은 한 개의 작은 실험실이나 팀에 적합합니다. 채수 모듈(파란색)은 초순수가 필요한 곳 바로 옆에 설치할 수 있습니다. 이후 역량을 확장할 필요가 있는 경우, 자율적인 Milli-Q® SQ 200 초순수 채수 모듈을 간단하게 추가하십시오.
관련 사용자 설명서:
Milli-Q® SQ 240L 설치
Prefilter를 포함한 Milli-Q® SQ 240L 설치
이 시스템은 다수의 팀 또는 규모가 큰 팀에 적합합니다. 채수 모듈(파란색)은 초순수가 필요한 곳 바로 옆에 설치할 수 있습니다. 초순수 역량은 자율적인 Milli-Q® SQ 200 채수 모듈을 추가하여 손쉽게 확장할 수 있습니다.
관련 사용자 설명서:
Milli-Q® SQ 240XL 설치
Prefilter를 포함한 Milli-Q® SQ 240XL 설치
RO water를 실험실 장비에 직접 공급해야 합니까? 이 50 L 탱크 구성으로 손쉽게 할 수 있습니다. 채수 모듈(파란색)은 초순수가 필요한 곳 바로 옆에 설치할 수 있습니다. 초순수 역량은 자율적인 Milli-Q® SQ 200 채수 모듈을 추가하여 손쉽게 확장할 수 있습니다.
관련 사용자 설명서:
Milli-Q® SQ 240C 설치
Prefilter를 포함한 Milli-Q® SQ 240C 설치
이 시스템은 한 개의 작은 실험실이나 팀에 적합합니다. 이 시스템은 싱크대 바로 옆에 설치해야 하지만, 자율적인 Milli-Q® SQ 200 채수 모듈(파란색)을 추가하면 초순수 기능을 손쉽게 확장할 수 있습니다.
관련 사용자 설명서:
Milli-Q® SQ 240CV 설치
Prefilter를 포함한 Milli-Q® SQ 240CV 설치
이 시스템은 반복적인 실험실 활동에 적합합니다. 사용자는 고정된 지점에서 초순수를 반복적으로 연속 채수하기 위해 채수 용량을 사전 설정할 수 있습니다. 이 시스템은 싱크대 바로 옆에 설치해야 하지만, 자율적인 Milli-Q® SQ 200 채수 모듈(파란색)을 추가하면 초순수 기능을 손쉽게 확장할 수 있습니다.
관련 사용자 설명서:
Milli-Q® SQ 200P 설치
이 시스템은 시스템을 직접 연결할 수 있는 가압식 순수 루프가 있는 실험실에 적합합니다. 추가적인 시스템을 루프에 연결하여 손쉽게 기능을 확장할 수 있습니다.
관련 사용자 설명서:
- Milli-Q® SQ 2Series 정제수 시스템에 대해 알아보세요
초순수에 대한 새로운 방식에 대해 알아보세요. 이제 플러그가 있는 모든 실험실 벤치에서 18.2 MΩ∙cm 초순수를 신선하게 채수할 수 있습니다. 견고한 품질, 간편함 그리고 확장 가능하고 컴팩트한 설계의 이점을 누리십시오. 이 시스템은 친환경 대체 제품입니다.
- 안내책자: Milli-Q® SQ 2Series 정제수 시스템
- 서비스 지원 문의
주문 및 제품에 대한 추가 도움이 필요한 경우 각 국가의 지사 연락처를 통해 문의하십시오.
완비된 시스템 키트
정제, 보관 및 채수
정제 카트리지 및 최종 필터
액세서리
전원 코드
Milli-Q® 서비스