Merck
측광 및 반사 측정폐수 내 Nitrate
폐수 내 Nitrate
Nitrite로 환원된 후 Griess 시약과 반응하는 반사광측정법에 의한 측정.
서론
폐수 내 과도한 nitrate는 지하수를 오염시키고 이어서 해양 생태계를 망가뜨리는 부영양화(조류와 식물의 과도한 성장)를 포함한 환경 문제를 일으킵니다.1 더욱이 인간의 과도한 nitrate 소비는 암 및 메트혈색소혈증으로 불리는 혈액 질환과 연관되어 있습니다.2 결과적으로, nitrate 수준을 모니터링하는 것은 환경 및 건강 상의 이유 모두를 위해 매우 중요합니다. 여기서는 반사광측정법 및 Reflectoquant® nitrate 검사 키트를 이용한 폐수 내 nitrate 측정에 대해 기술합니다.
실험 방법
Nitrate 이온은 환원제에 의해 nitrite로 환원됩니다. 산성 완충제의 존재 하에서, 이러한 nitrite 이온은 방향족 amine과 반응하여 diazonium salt를 형성하며, 결과적으로 N-(1-naphthyl)-ethylenediamine과 반응하여 반사광측정법으로 측정되는 적보라색 azo 염료를 형성합니다.
시약 및 기기
검사 키트
  • Nitrate 검사법: 검사 스트립 5 – 225 mg/l NO3- Reflectoquant® (1.16971)을 이용한 반사광측정법 또는
  • Nitrate 검사법: 검사 스트립 3 – 90 mg/l NO3- Reflectoquant®을 이용한 반사광측정법
기기
  • 반사광측정기 RQflex® 20 Reflectoquant®(1.17246)*
*참고: 이 애플리케이션 노트는 RQflex® 20 및 모든 단종된 기기(RQflex® 10, RQflex® plus)에 적용됩니다.
선택적 반정량 측정
  • Nitrate 검사법: 검사 스트립 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l NO₃⁻ MQuant® (1.10020)을 이용한 비색법
시료 조제
시료는 원래의 형태로 분석될 수 있습니다.
기기 분석
  • 반사광측정기의 START 키를 누르고 동시에 검사 스트립을 시료(15 - 30°C)에 양쪽 반응 구역이 완전히 잠기도록 하여 약 2초 동안 담급니다.
  • 과량의 액체는 스트립의 긴 가장자리를 통해 흡수력 있는 종이 타월 위로 흘러 나가게 합니다.
  • 60초 기다린 뒤 반사광측정기로 스트립을 측정합니다.
값 [mg/l]은 자동 저장됩니다. (RQflex® 작동 지침 및 Reflectoquant® Nitrate 검사의 사용 지침을 참조하십시오.)
참고: 반정량 측정이 충분한 경우, MQuant® 검사 스트립을 사용할 가능성이 있습니다( 카탈로그 번호 1.10020 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l NO₃⁻).
절차
500 mg/l 이상의 NO3-을 함유하는 시료는 증류수로 희석해야 합니다. pH는 1 - 12 범위 내에 있어야 합니다. pH가 1보다 낮으면 sodium acetate로 완충하고, 12보다 높으면 tartaric acid를 이용해 약 3 - 5로 조정합니다.
  • 검사 스트립의 양쪽 반응 구역 모두 시료(15 - 25°C) 안에 1초 동안 담급니다.
  • 스트립에 있는 과량의 액체를 흔들어서 제거하고 1분 뒤 색상 라벨의 어느 영역이 NO3- 반응 구역의 색상과 가장 정확하게 일치하는지 확인합니다.
  • NO2- 경고 구역의 색깔이 변하는 경우, 사용 지침에서 "측정 관련 참고"를 확인하십시오.
  • mg/l NO3- 또는 NO3-N에 상응하는 결과를 판독합니다.
결과
재료
Loading
참고문헌
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002
2.
2008. Authority EFS. Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables. The EFSA Journal. 689:1-79. [Internet].