뒤로
RPMI-1640 Medium
동의어:
RPMI-1640 Medium
Products
제품 카테고리
media (15)
브랜드
SAFC (7)
Sigma-Aldrich (14)
물리적 형태
HEPES(mM)
L-글루타민
중탄산 나트륨
페놀 레드
나트륨피루브산염(g/L)
안정성 글루타민
품질 수준
무균
멸균 방법
Technique
제품 필터
Showing 1-20 of 21
2 중 1 페이지
2 중 1 페이지
비교
제품 번호
설명
가격
R8758
RPMI-1640 Medium,
With ʟ-glutamine, sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
확장
가격 보기
R0883
RPMI-1640 Medium,
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
확장
가격 보기
R6504
RPMI-1640 Medium,
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
확장
가격 보기
R5886
RPMI-1640 Medium,
HEPES modification, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
확장
가격 보기
R2405
RPMI-1640 Medium,
StableCell
™
, with stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
확장
가격 보기
R7509
RPMI-1640 Medium,
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered,suitable for cell culture
확장
가격 보기
R8755
RPMI-1640 Medium,
With ʟ-glutamine, without phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
확장
가격 보기
R7388
RPMI-1640 Medium,
With HEPES, with ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
확장
가격 보기
R8005
RPMI-1640 Medium,
Hybri-Max
™
, Modified, with L-glutamine, 4500 mg/L glucose and 15mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for hybridoma
확장
가격 보기
R1383
RPMI-1640 Medium,
With ʟ-glutamine, without glucose and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
확장
가격 보기
R7513
RPMI-1640 Medium,
With sodium bicarbonate, without methionine, cystine and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
확장
가격 보기
R7755
RPMI-1640 Medium,
AutoMod
™
, without L-glutamine and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
확장
가격 보기
R4130
RPMI-1640 Medium,
HEPES Modification, with L-glutamine and 25mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
확장
가격 보기
R1145
RPMI-1640 Medium,
Without ʟ-glutamine, folic acid and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, 10x
확장
가격 보기
51536C
RPMI-1640 Medium,
with 2.05 mM L-glutamine, with 25mM HEPES, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
확장
가격 보기
R1780
RPMI-1640 Medium,
With ʟ-glutamine, sodium bicarbonate without arginine, leucine, lysine, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for isotope labeling for cell culture applications
확장
가격 보기
R5158
RPMI-1640 Medium,
HEPES modification with ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
확장
가격 보기
R7638
RPMI-1640 Medium,
Dutch Modification, with sodium bicarbonate and HEPES, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
확장
가격 보기
FG1215
RPMI-1640 Medium,
With stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
확장
가격 보기
FG1385
RPMI-1640 Medium,
HEPES modification, with stable glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
확장
가격 보기
2 중 1 페이지
2 중 1 페이지