Merck
핵산 표지법
디곡시제닌(DIG) 표지법 DNA 프로브.
비방사성 핵산 표지법 기술은 방사능 표지된 화합물과 비교하여 DNA 및 RNA 검출 요구에 대한 안전한 대안책으로 정규적으로 사용됩니다. 자사의 포트폴리오는 비오틴 RNA 표지법 혼합물, 플루오레세인 RNA 표지법 혼합물, 디곡시제닌(DIG) RNA 및 DNA 표지법 그리고 검출 시약을 포함한 다양한 핵산 표지법 시약을 제공합니다. 자사 제품을 탐색하여 작업공정 필요성에 가장 적합한 핵산 표지법 시약을 발견해 보십시오. 
DIG DNA 표지법 및 검출
디곡시제닌(DIG) 표지법 기술은 핵산 표지법을 위한 위해한 방사성 동위원소에 대해 이상적인 대안책입니다. 발색, 발광 또는 형광 신호 검출을 유연하게 사용하여 매우 짧은 노출 시간에 낮은 배경으로 고감도를 획득합니다. 낮은 배경과 높은 신호 대 잡음비를 위해 강력한 절차 및 확립된 프로토콜을 사용하십시오. Roche DIG 시스템의 독점 유통사로서, 자사는 연구자들이 핵산을 검출하고 다음 획기적인 발전이 가능하도록 필요한 높은 특이성과 감도를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. DIG 시스템은 다음과 같은 몇 가지 이점을 제공합니다.
특이성: DIG 항체는 다른 기질에 결합하지 않습니다.
다목적: 필터 및 in situ 부합화를 위해 DIG 표지된 프로브를 이용하십시오.
입증: 수 천건의 출판물이 DIG가 방사능보다 월등한 이유를 보여 줍니다.
안전성: 위험 또는 방사능의 불편함 없이 표지하여 검출하십시오.
DIG 프로토콜, 시약 및 리소스에 관한 추가적인 정보를 위해, 자사의 DIG 표지법 리소스 페이지를 방문하십시오.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
디곡시제닌(DIG) 표지법
원래 디곡시제닌의 유일한 알려진 공급원인 디기탈리스 식물에서 분리된 스테로이드를 기반으로 하는 DIG 시스템은 핵산 부합화 분석을 위한 강력한 도구입니다. 자연에서 이 분자의 제한된 자연적 발생으로 인해서, 항-DIG 항체가 다른 생물학적 분자에 결합하지 않으므로 표적에 대한 높은 특이성을 보장하여 이 분자를 이상적인 표지법 분자로 만듭니다. 일단 안정화된 핵산이 DIG 표지 프로브와 부합화되면, 양고추냉이 퍼옥시다제(HRP) 또는 알칼리성 포스파타아제, 로다민 또는 플루오레세인과 결합된 항-디곡시제닌 항체가 후속적인 화학발광 또는 형광 검출에 사용됩니다.