(Other) Sera
혈청은 성장 인자, 호르몬, 부착 인자, 완충제 및 미량 영양 성분의 혼합으로 인해 세포 배양 배지에서 수요가 많은 보충제입니다. 우태아혈청(FBS)이 배양 배지를 강화하도록 사용되는 가장 일반적인 혈청이지만, 다른 많은 동물 혈청도 세포 배양을 보충하고 종에 특정한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
동물 혈청은 종종 항체가 멤브레인 또는 조직에서 표적 단백질에 결합하여 검출하도록 사용되는 웨스턴 블롯 및 면역조직화학과 같은 면역검출 애플리케이션에 사용됩니다. 항체 배양 이전에 시료를 동물 혈청과 함께 배양하여 비특이적 결합을 차단하고 검출 중 신호 대 잡음비를 향상시킵니다.
신생아 및 성체 우혈청
신생우아 혈청(newborn calf serum)은 낮은 항체 역가가 세포에 영향을 미치지 않는 많은 배양 애플리케이션에서 배지에서 FBS에 대한 비용 효율적인 대안을 제시할 수 있습니다. 성체 우혈청(adult bovine serum)은 또한 성장 및 증식을 촉진하는 기본 배지 보충제와 유사하게 사용될 수 있습니다. 다음에서 선택하십시오.
- 분유를 먹인 송아지에서 추출한 철분 보충 혈청
- 미국 또는 뉴질랜드 원산지의 송아지 혈청
- 미국 원산지의 성체 우혈청(ABS)
다른 동물 종의 혈청
우혈청 외에 다른 종의 혈청 또한 기초 세포 배양 배지의 보충을 위한 보다 비용 효율적인 대안으로 또는 다른 애플리케이션에 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 말과 돼지 혈청은 인간과 동물 모두를 위한 백신 생산에 사용되었습니다. 동물 혈청은 비특이적 결합을 차단하기 위해 IHC, ICC 및 웨스턴 블롯과 같은 면역 검출 프로토콜에 자주 사용됩니다.
자사는 다음을 포함하는 다양한 종의 혈청을 제공합니다.
- 닭
- 돼지(돈)
- 염소(산양)
- 말(마)
- 양(면양)
- 기러기
- 토끼
- 기니피그
- 랫트
- 마우스
다음 종으로 부터의 보체 혈청도
이용할 수 있습니다.
- 토끼
- 기니피그
- 마우스
Products
관련 제품 리소스