1711075
USP
Vardenafil Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(2-[2-Ethoxy-5-(piperazin-1-ylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f] [1,2,4]triazin-4(3H)-one)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H28N6O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
460.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
API family
vardenafil
포장
pkg of 25 mg
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N4CCNCC4)c1cc(c(cc1)OCC)c2[nH][n]3c([c](n2)=O)c(nc3CCC)C
InChI
1S/C21H28N6O4S/c1-4-6-18-23-14(3)19-21(28)24-20(25-27(18)19)16-13-15(7-8-17(16)31-5-2)32(29,30)26-11-9-22-10-12-26/h7-8,13,22H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,24,25,28)
InChI key
OKUKNGDVADFTHE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
애플리케이션
Vardenafil Related Compound E USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Vardenafil Orally Disintegrating Tablets
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
표적 기관
Cardio-vascular system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.