추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
tylosin
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
InChI
1S/C46H77NO17.C4H6O6/c1-13-33-30(22-58-45-42(57-12)41(56-11)37(52)26(5)60-45)18-23(2)14-15-31(49)24(3)19-29(16-17-48)39(25(4)32(50)20-34(51)62-33)64-44-38(53)36(47(9)10)40(27(6)61-44)63-35-21-46(8,55)43(54)28(7)59-35;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h14-15,17-18,24-30,32-33,35-45,50,52-55H,13,16,19-22H2,1-12H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b15-14+,23-18+;/t24-,25+,26-,27-,28+,29+,30?,32-,33-,35+,36-,37-,38-,39?,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46-;1-,2-/m11/s1
InChI key
ICVKYYINQHWDLM-YLNALPTESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객