1642609
USP
Synephrine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol, 4-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
167.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
API family
synephrine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecules)
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
N(CC(O)c1ccc(cc1)O)C
InChI
1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3
InChI key
YRCWQPVGYLYSOX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
애플리케이션
Synephrine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Bitter Orange Fruit Flavonoids Dry Extract
- Bitter Orange Young Fruit
- Bitter Orange Young Fruit Powder
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.