1564006
USP
Procaine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
4-Aminobenzoic acid 2-diethylaminoethyl ester, p-Aminobenzoic acid diethylaminoethyl ester hydrochloride, Novocaine hydrochloride
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
procaine
제조업체/상표
USP
mp
155-156 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C13H20N2O2.ClH/c1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H
InChI key
HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Chloroprocaine Hydrochloride
- Penicillin G Benzathine and Penicillin G Procaine Injectable Suspension
- Penicillin G Procaine
- Penicillin G Procaine for Injectable Suspension
- Penicillin G Procaine Injectable Suspension
- Procaine Hydrochloride
- Procaine Hydrochloride and Epinephrine Injection
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.